Få mere at vide
Eutech™ Kombinations-pH/ledningsevne/ATC-probe 01X230205 COMBI03BW til Eutech™ PC 450
Artikelnummer. 15387073
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Eutech PC 450
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15387073 Eutech PC 450 Hver
1 options
Artikelnummer. 15387073 Leverandør Thermo Scientific Eutech Leverandørnr. 01X230205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2240.00 DKK
    2089.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 150.93 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Optimer din Eutech™ konduktivitetsmålere med kombinationen pH/ledningsevne/ATC-prober.
Eutech™ Kombinationen pH/ledningsevne/ATC-probe COMBI03BW bruges sammen med Eutech™ CON 450 ledningsevnemåleren. Eutech™ CON 450 ledningsevnemåleren er en bagbelyst, robust vandtæt måler, der er ideel til ethvert miljø. Holdbart, vandtæt og støvtæt design med IP67-klassificering. Stort, bagbelyst specialdisplay, så du kan se målinger med temperatur og celleeffektivitet.
Funktioner:
  • 3 meter kabel
  • Til brug med: Eutech PC 450
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype pH/ledningsevne/ATC kombinationsprobe
Til brug med (udstyr) Eutech PC 450