Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ Automatisk temperaturkompensation (ATC) sonde ECPHWPTEM03J
Artikelnummer. 12971688
Skift visning
Længde (metrisk) kabel:
3 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) kabel Pakningsstørrelse
12971688 3 m Hver
1 options
Artikelnummer. 12971688 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X021820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    945.00 DKK
    880.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 64.61 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af temperaturprober, der anvendes i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser.
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af temperaturprober, der anvendes i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser. Eutech™ Automatic Temperature Compensation (ATC) Probe ECPHWPTEM03J bruges med ph 600-seriens målere.
Funktioner:
  • 3 meter kabellængde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ATC sonde
Til brug med (udstyr) Eutech pH 620, 610, 600, PC650, PD650, PCD650 meter
Type Sonde/elektrode
Længde (metrisk) kabel 3 m