Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech Håndholdte målere kalibreringsløsning, 84μ S/cm KCl
Beskrivelse
- 84 μS/cm KCl kalibreringsopløsning
- Opløsninger pakket i 480mL holdbare plastikflasker
- Økonomisk og praktisk til laboratoriebrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 1,0 g/cm³ ved 25 °C |
| Fysisk form | Væske |
| pH | ∼7 |
| Kogepunkt | ∼100 °C |
| Til brug med (udstyr) | Eutech Håndholdte målere |
| Løsningstype | Kalibreringsløsning |
| Type | Kalibreringsløsning |
| Industry Type | Laboratoriebrug |
| Mængde | 480 mL |