Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech PTTestr 35 Vandtæt MultiParameter
Artikelnummer. 11599104
Område (pH):
0 til 14
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11599104
Brand: Thermo Scientific™ 01X441505
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til hurtige og nøjagtige pH-tjek i pools og spas, akvarier og hydroponiske operationer, eller hvor som helst hyppig pH-test er påkrævet. pHTestr 30 opfylder krav til mange standard miljø- og ASTM testmetoder
  • Det er ikke nødvendigt at skifte sensor, hver gang du skifter parametre– En tester måler fem parametre (måler pH, TDS og temperatur)
  • Måling af fuldt pH-område ved op til 2 decimaler.
  • Lav, mellem og høj TDS rækkevidde– testeren måler rent vand!
  • Op til 5-punkts pH-kalibrering og 3-punkts TDS-kalibrering.
  • Justerbar TDS-faktor (0,40 til 1,00)
  • Temperatursensor anbragt i unikt kuppelformet kabinet for hurtigere ATC-respons og hurtigere målinger
  • ATC/MTC mulighed
  • Scroll-menu med fire knapper kontrol for stressfri navigation
  • Længst holdbare tester på markedet! Der kræves ikke værktøj til at udskifte sensoren.
  • Et-tryks parameterskift: Skift af parametre er blot et tryk på knappen.
  • Certificeret IP67 vandtæt– Letvægtstester flyder endda for nem genfinding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (pH) ±0,01
Nøjagtighed (TDS) 1% fuld skala
Batterilevetid 150+ timer
Batteritype 4 X 1,5 V A76 Micro Alkaline
Kalibreringspunkter pH- op til 5 (Auto)
Kalibreringspunkter (pH) Op til 5 (Automatisk)
Display Type LCD med to skærme (2,1 x 2,7 cm)
IP-vurdering IP67
Måletilstande pH
Område (pH) 0 til 14
Rækkevidde (TDS) 0 til 999 ppm 1,00 til 10,00 ppt
Opløsning (pH) 0.01
Temperaturområde (metrisk) 0,0 °C til 50,0 °C
Model- PTTEST35
Opløsning (TDS) 1 ppm / 0.01 ppt
Temperatur nøjagtighed ±0,5 °C,± 0,9 °F
Temperaturkompensation ATC / MTC
Temperaturområde (engelsk) 32,0 °F til 120,0 °F
Temperaturopløsning 0,1° C/° F
Dimensioner (L x B x H) 18.5 x 6.5 x 5cm
Vægt (metrisk) 200 g