Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech Håndholdte målere Kalibreringsopløsning, 1413 μS/cm KCl
Artikelnummer. 15284878
Artikelnummer. 15284878 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X211207
 Begrænset vare
På lager
Periodisk kalibrering med nøjagtige standarder anbefales til målere
  • 1413 μS/cm KCl kalibreringsopløsning
  • Opløsninger pakket i 480mL holdbare plastikflasker
  • Økonomisk og praktisk til laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Inorganic Salts
Navn note Nil
Emballage 1 sag
CAS 7447-40-7
Specifik vægtfylde 1
Fysisk form Væske
Molekylær formel Complex
Koncentration 1413 μS/cm calibration solution
Farve Farveløs
pH 7.0
Kogepunkt 102.4°C
Til brug med (udstyr) Eutech Handheld Meters
Løsningstype Calibration Solution
Type Calibration Solution
Mængde 450 mL