Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech TN-100 håndholdt infrarød turbidimetersæt
Artikelnummer. 10142422
Skift visning
Opløsning:
0,01
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Opløsning Pakningsstørrelse
10142422 0,01 Hver
1 options
Artikelnummer. 10142422 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ECTN100IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7820.00 DKK
    4870.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 2949.89 DKK
    37% Slukket
På lager
Indeholder
Sæt med 4 kalibreringsstandarder (800, 100, 20.0& 0,02 NTU)
Vandtæt, bærbar, infrarød turbiditetsmåler med udvidet rækkevidde op til 2000 NTU, 0,01 opløsning
Vandtæt, bærbar, infrarød turbiditetsmåler med udvidet rækkevidde op til 2000 NTU, 0,01 opløsning
  • Vandtæt
  • Sæt med 7 prøvehætteglas
  • Fnugfri klud
  • Silikoneolie
  • Batterier
  • Hård bæretaske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Infrarødt turbidimetersæt
Oversigt Bærbar, vandtæt
Kalibreringstype US EPA-godkendte ikke-formazin-standarder
Inkluderer Vandtæt TN-100 håndholdt turbidimeter med sæt af 4 kalibreringsstandarder (800, 100, 20,0 & 0,02 NTU), sæt med 7 proslash;vehætteglas, fnugfri klud, silikoneolie, batterier og hård bæretaske.
Opløsning 0,01
Turbiditet Op til 2000 NTU
ISO-accepterede metoder ISO 7027-kompatibel