Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ 10.0 NTU kalibreringsstandard for TB1000
Artikelnummer. 11573755
Skift visning
Volumen (metrisk):
125 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11573755 125 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11573755 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X344318
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CyberScan TB1000-seriens turbiditetsmålere og dets tilbehør og standarder er designet til at opfylde de strenge krav fra nutidens videnskabsmænd.
Eutech™ 10.0 NTU Calibration Standard bruges til at kalibrere turbidimeteret Cyberscan TB1000. CyberScan TB1000-seriens turbiditetsmålere og dets tilbehør og standarder er designet til at opfylde de strenge krav fra nutidens videnskabsmænd.
Funktioner:
  • 125 ml flaske
  • Brugt med: CyberScan TB1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kaibreringsstandard
Til brug med (udstyr) CyberScan TB 1000
Oversigt 10.0 NTU kalibreringsstandard
Volumen (metrisk) 125 ml