missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Euscaphic Acid, TRC

Artikelnummer. 30378566
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378566 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378566 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9395005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Euscaphic Acid
CAS 53155-25-2
Molekylær formel C30H48O5
Mængde 5 mg
Synonym (2α,3α)-2,3,19-Trihydroxyurs-12-en-28-oic Acid, 2α,3α,19-Trihydroxy-12-en-28-ursolic Acid, 2α,3α,19α-Trihydroxyurs-12-en-28-oic Acid, Acuminatic Acid, Euscophic Acid, Euscapic Acid, Jacarandic Acid
InChI formel InChI=1S/C30H48O5/c1-17-10-13-30(24(33)34)15-14-27(5)18(22(30)29(17,7)35)8-9-21-26(4)16-19(31)23(32)25(2,3)20(26)11-12-28(21,27)6/h8,17,19-23,31-32,35H,9-16H2,1-7H3,(H,33,34)/t17-,19-,20+,21-,22-,23-,26+,27-,28-,29-,30+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@H]([C@H](C(C)(C)[C@@H]5CC[C@]43C)O)O)[C@@H]2[C@]1(C)O)C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 488.7
Formel vægt 488.3502
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.