Få mere at vide
IKA™ Eurostar Digital Laboratory Omrører
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13460567 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Hastighed:
0/30 til 2000 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighed unitSize
13460567 0/30 til 2000 rpm Hver
1 options
Artikelnummer. 13460567 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0004442000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10187.11 DKK
    9485.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 701.89 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Justerer automatisk omrøringshastigheden gennem mikroprocessorstyret teknologi inden for hastighedsområdet 0/30 - 2000 rpm. IKA™ Eurostar Digital Laboratory Omrører inkluderer sikkerhedskredsløb for at sikre automatisk afbrydelse i anti-stall eller overbelastningsforhold. Variationer justeres automatisk for at garantere en konstant hastighed selv med ændringer i prøvens viskositet.
Laboratorieomrører designet til enkle omrøringsopgaver.
  • Justerer automatisk hastigheden gennem mikroprocessorstyret teknologi inden for hastighedsområdet 0/30 - 2000 rpm.
  • Sikkerhedskredsløb installeret sikrer automatisk afbrydelse i anti-stall eller overbelastningsforhold.
  • Kontinuerlig sammenligning af akselhastighed til ønsket hastighed opretholdes, og variationer justeres automatisk for at garantere en konstant hastighed selv med ændringer i prøvens viskositet.
  • Digital hastighedsvisning
  • Trinløs justerbar hastighed
  • Gennemskubbede omrøreraksler
  • Overbelastningsbeskyttelse
  • Kortvarig overbelastningsdrift
  • Slankt kabinet
  • Støjsvag drift
  • Visning af fejlkode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 0/30 til 2000 rpm
Volumen 15 L
Vise Digital
Spænding 100/115/230 V
Dybde (metrisk) interiør 208 mm
Diameter (metrisk) aksel 11 mm
Højde (metrisk) 248 mm
Toppladediameter (metrisk) 16 mm
Bredde (metrisk) 86 mm
Frekvens 50/60 Hz
Certificeringer/compliance DIN EN 60529
Materiale Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer
Model- Eurostar 20 digital
Beskyttelsesklasse IP40
Moment 20 Ncm
Type Omrørere
Viskositet 10.000 mPas
Vægt (metrisk) 4.4 kg