Få mere at vide
IKA EUROSTAR 60c Hub-løsning
Artikelnummer. 31941082 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Artikelnummer. Stiktype
31941082 EU
1 options
Artikelnummer. 31941082 Leverandør IKA Leverandørnr. 0010016613
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Universal laboratorierører til avancerede blandingsopgaver op til 60 L (H2O) og viskositeter op til 50.000 mPa.
  • Kombinerer moderne design, brugervenlighed og pålidelig ydeevne
  • Kræver op til 23% mindre plads sammenlignet med tidligere modeller og passer perfekt ind i ethvert laboratorium
  • Maksimalt moment på 100 Ncm og lineær justering til 60 Ncm ved maksimal hastighed garanterer pålidelig og kraftfuld ydeevne
  • Har integreret temperaturmåling, reversibel rotationsretning (venstre/højre), intervaltilstand og integreret vibrationssensor
  • Integreret momentsensor tilbyder højpræcisionsmomentmåling med ±1 Ncm nøjagtighed
  • Momentmålinger kan bruges til at beregne viskositet (mPa) baseret på brugervalgte omrører- og beholderkriterier, hvilket giver vigtig feedback på blandingsprocessen. Bevarer den ønskede omrøringshastighed på 30 til 2.000 omdr./min., selv med ændringer i momentbehov eller materialets viskositet
  • ISO Klasse 7/8 renrumsoverholdelse muliggør brug i renrumsmiljøer inden for farmaceutisk, bioteknologi, medicinsk udstyr, elektronik og rumfartslaboratorier samt industrier, hvor partikelkontrol er afgørende
  • Maximum Safety og Pålidelighed
    • Brugervenligt: Stor TFT-skærm viser alle parametre ved ét blik
    • Quick Sense Keyless Chuck: gør det muligt at skifte mixeværktøjerne med én hånd, uden ekstra værktøjer
    • Låsenøgle: Forhindrer utilsigtede ændringer i indstillingerne
    • Sikkerhedskredsløb: automatisk sikkerhedsafbrydelse fra omrørende impellerblokering eller brugerspecificeret momentgrænse
    • Beskyttelsesklasse IP 54: Modstandsdygtig over for sprøjt og damp for pålidelig brug i krævende miljøer
    • Børsteløs motor: Holdbar, ren og stille i drift
  • Forbindelse og dokumentation
    • Programtilstande og grafvisning tilbyder avancerede kontrolmuligheder
    • Flere grænseflader: USB RS232, Ethernet, trådløs og Wi-Fi forbindelse tilbyder forbedrede muligheder for automatisering
    • Kompatibel med labworldsoft™ laboratoriesoftware til integration i digitale arbejdsgange og dokumentation af processer
  • Egenskaber
    • Viskositetsmåling (mPa.s)
    • Højpræcisionsmomentmåling ±1 Ncm
    • Vibrationssensor
    • Integreret lys
    • Venstre/Højre rotationsretning (intervaltilstand)
    • Hastighed: Blød start i 3 tilstande
    • Kaotisk blandingstilstand
    • Låsering-indikation (chuck)
    • Temperaturmåling
    • Programtilstand
    • Grafvisning
    • TFT-skærm
    • Trådløs (WPAN), Ethernet- og WiFi-forbindelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 30 til 2000 o/min
Volumen 60 L
Vise TFT
Spænding 100/240 V
Stiktype EU
Type Overhead omrører