Få mere at vide
IKA™ EUROSTAR 60 digital omrører
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7163875 Shop alle IKA produkter
Stiktype:
EU
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13470567
Brand: IKA™ 0004446000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Universalt brugt stærk laboratorieomrører til mængder op til 40 L (H2O ). Den justerer automatisk hastigheden gennem mikroprocessorstyret teknologi inden for hastighedsområdet.
  • Sikkerhedskredsløb installeret sikrer automatisk afbrydelse i anti-stall eller overbelastningsforhold
  • Kontinuerlig sammenligning af akselhastighed til ønsket hastighed opretholdes, og variationer justeres automatisk
  • Garanterer en konstant hastighed selv med ændringer i prøvens viskositet
  • Digital hastighedsvisning
  • Trinløs justerbar hastighed
  • Gennemskubbede omrøreraksler
  • Overbelastningsbeskyttelse
  • Kortvarig overbelastningsdrift
  • Slankt kabinet
  • Støjsvag drift
  • Visning af fejlkode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 30 til 2000 o/min
Volumen 40 L
Vise 7 Segment LED
Spænding 230 V
Watt 176 w
Højde (metrisk) 248 mm
Bredde (metrisk) 86 mm
Elektriske krav 230V, 50/60Hz, 176w
Frekvens 50/60 Hz
Stiktype EU
Chuck størrelse 0,5 til 10 mm
Materiale Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer
Model- EUROSTAR 60 Digital
Motortype Børsteløs DC
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C
Moment 60 Ncm
Viskositet 50.000 mPas