Få mere at vide
IKA EUROSTAR 60 Digital
Artikelnummer. 31910362 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Artikelnummer. Stiktype
31910362 EU
1 options
Artikelnummer. 31910362 Leverandør IKA Leverandørnr. 0020105156
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12309.81 DKK
    11392.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 917.69 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Den rette løsning til simple blandingsopgaver op til 60 L (H2O) og viskositeter op til 50.000 mPas.
  • Den nye generation af EUROSTAR overliggende rørere kombinerer moderne design, brugervenlighed og pålidelig ydeevne samtidig med, at de kræver op til 23 % mindre plads sammenlignet med tidligere modeller, hvilket gør dem egnede til ethvert laboratorium.
  • Maksimalt drejningsmoment på 100 Ncm ved lave hastigheder og lineær justering til 60 Ncm ved maksimal hastighed garanterer pålidelig og kraftfuld ydeevne til krævende laboratorieblandingsapplikationer.
  • Innovativ måling af momenttendens viser prøvens viskositetstendens med en nøjagtighed på ±6 Ncm, vist direkte på skærmen for at give vigtig feedback under blandingsprocessen.
  • Automatisk hastighedsjustering i området fra 30 til 2000 omdr./min sikrer konstante og pålidelige resultater, selv hvis mediets viskositet ændrer sig under drift.
  • Den store LCD-skærm viser tydeligt alle parametre ved ét øjekast for nem og brugervenlig betjening.
  • Hurtigudløserchuck gør det muligt at skifte blandeværktøj med én hånd uden behov for ekstra værktøjer.
  • Låsenøglefunktionen forhindrer utilsigtede ændringer i indstillinger under drift for forbedret processikkerhed.
  • Integrerede sikkerhedskredsløb giver automatisk slukning i tilfælde af blokering eller overbelastning for at beskytte både brugeren og udstyret.
  • Beskyttelsesklasse IP 54 sikrer modstandsdygtighed over for sprøjt af vand og damp for pålidelig brug i krævende laboratoriemiljøer.
  • Børsteløse motorer leverer holdbar, ren og stille drift med reduceret vedligeholdelsesbehov.
  • USB og RS232-grænseflader understøtter bekvem forbindelse og integration af arbejdsgange.
  • Kompatibel med labworldsoft™ laboratoriesoftware til digital workflow-integration og procesdokumentation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 0 til 2000 rpm
Volumen 60 L
Vise LCD
Spænding 240 V
Dimensioner (L x B x H) 191 x 89 x 237 mm
Stiktype EU
Certificeringer/compliance Renrum ISO 7/8 Klassifikation
Chuck størrelse 10 mm
Materiale Alu-støbt belægning
Motortype Børsteløs DC
Beskyttelsesklasse IP 54
Moment 100 Ncm maks.
Type Overhead omrører
Viskositet 50.000 mPas
Vægt (metrisk) 3.8 kg