Få mere at vide
IKA™ EUROSTAR 60 kontrol overhead omrører
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7163874 Shop alle IKA produkter
Stiktype:
EU
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13480567
Brand: IKA™ 0004440000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
IKA, EUROSTAR, 60, control, pverhead, stirrer
Kræver
IKA, EUROSTAR, 60, kontrol, pverhead, omrører
Universal laboratorieomrører designet med en aftagelig trådløs controller og et digitalt TFT-display.
  • Leveres udstyret med en RS 232 og en USB interface til at kontrollere og dokumentere alle parametre
  • Et integreret momenttrenddisplay er tilvejebragt til måling af viskositetsændringer
  • Sikkerhedskredsløb installeret sikrer automatisk afbrydelse i anti-stall eller overbelastningsforhold
  • Kontinuerlig sammenligning af akselhastighed til ønsket hastighed opretholdes, og variationer justeres automatisk
  • Garanterer en konstant hastighed selv med ændringer i prøvens viskositet
  • Flersproget TFT-skærm
  • Programmerbare funktioner
  • Integreret temperaturmåling
  • Interval drift
  • Timer funktion
  • Justerbart sikkerhedskredsløb
  • Låst funktion
  • Trinløs justerbar hastighed
  • Gennemskubbede omrøreraksler
  • Overbelastningsbeskyttelse
  • Kortvarig overbelastningsdrift
  • Slankt kabinet
  • Støjsvag drift
  • Visning af fejlkode
  • H 67,60 temperaturføler og WH 11 WiCo holder medfølger
Ordreinfo
IKA, EUROSTAR, 60, kontrol, pverhead, omrører
Certificeringer
IKA, EUROSTAR, 60, kontrol, pverhead, omrører
Overholdelse
IKA, EUROSTAR, 60, kontrol, pverhead, omrører
garanti
IKA, EUROSTAR, 60, kontrol, pverhead, omrører
IKA, EUROSTAR, 60, kontrol, pverhead, omrører
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 30 til 2000 o/min
Volumen 40 L
Vise TFT
Spænding 230 V
Watt 176 w
Højde (metrisk) 267 mm
Bredde (metrisk) 86 mm
Elektriske krav 230V, 50/60Hz, 176w
Frekvens 50/60 Hz
Stiktype EU
Chuck størrelse 0,5 til 10 mm
Inkluderer RS 232 og en USB interface
Materiale Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer
Model- EUROSTAR 60 Kontrol
Motortype Børsteløs DC
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +350 °C
Moment 60 Ncm
Viskositet 50.000 mPas