Få mere at vide
IKA EUROSTAR 40d Pladestativløsning
Artikelnummer. 31941073 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Artikelnummer. Stiktype
31941073 EU
1 options
Artikelnummer. 31941073 Leverandør IKA Leverandørnr. 0010016587
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Maksimalt moment på 60 Ncm og lineær justering til 40 Ncm ved maksimal hastighed sikrer pålidelig og kraftfuld ydeevne.
  • Kombinerer moderne design, brugervenlighed og pålidelig ydeevne
  • Kræver op til 23% mindre plads sammenlignet med tidligere modeller og passer perfekt ind i ethvert laboratorium
  • Egnet til simple blandingsopgaver op til 40 L (H2O) og viskositeter op til 30.000 mPa
  • Innovativ måling af momenttrends viser viskositetstendensen for prøven med en nøjagtighed på ±6 Ncm
  • Viser momentudviklingen direkte på skærmen og giver vigtig feedback om blandingsprocessen
  • Bevarer den ønskede omrøringshastighed på 30 til 2.000 omdr./min., selv med ændringer i momentbehov eller materialets viskositet
  • ISO Klasse 7/8 renrumsoverholdelse muliggør brug i renrumsmiljøer inden for farmaceutisk, bioteknologi, medicinsk udstyr, elektronik og rumfartslaboratorier samt industrier, hvor partikelkontrol er kritisk
  • Maksimal sikkerhed og pålidelighed
    • Brugervenligt: Stor LCD-skærm viser alle parametre på én gang
    • Quick Sense Keyless Chuck: gør det muligt at skifte mixeværktøjerne med én hånd, uden ekstra værktøjer
    • Låsenøgle: Forhindrer utilsigtede ændringer i indstillingerne
    • Sikkerhedskredsløb: automatisk sikkerhedsafbrydelse fra omrørende impellerblokering eller brugerspecificeret momentgrænse
    • Beskyttelsesklasse IP 54: Modstandsdygtig over for sprøjt og damp for pålidelig brug i krævende miljøer
    • Børsteløs motor: Holdbar, ren og stille i drift
  • Forbindelse og dokumentation
    • USB og RS232-grænseflader
    • Kompatibel med labworldsoft™ laboratoriesoftware til integration i digitale arbejdsgange og dokumentation af processer
  • Funktioner
    • 23% mindre størrelse end tidligere modeller
    • Måling af momenttendens
    • Quick Sense Keyless Chuck
    • Sikkerhedsstop-tilstand: Når momentet falder dramatisk i tilfælde af beholderbrud
    • Renrum ISO 7/8 Klassifikation
    • IP 54
    • Timer/tællerfunktion
    • Låsenøgle
    • LCD-skærm
    • USB Interface
    • RS 232
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 30 til 2000 o/min
Volumen 40 L
Vise LCD
Spænding 100/240 V
Stiktype EU
Type Overhead omrører