Få mere at vide
IKA™ EUROSTAR 400 Digital
Artikelnummer. 16248181 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Hastighed:
6 til 2000 rpm
Artikelnummer. Hastighed
16248181 6 til 2000 rpm
1 options
Artikelnummer. 16248181 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0004214000
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Indeholder
IKA, EUROSTAR, 400, kontrol, overhead omrører
Kræver
IKA, EUROSTAR, 400, kontrol, overhead omrører
Kraftig laboratorieomrører til højviskose applikationer og intensiv blanding til mængder op til 150 L (H2O ).
  • Den justerer automatisk hastigheden inden for området fra 6 til 2000 rpm gennem mikroprocessorstyret teknologi
  • Integrerede sikkerhedskredsløb sikrer automatisk afbrydelse ved anti-stall eller overbelastning
  • Kontinuerlig sammenligning af aksel til ønsket hastighed udføres, og variationer justeres automatisk
  • Dette sikrer konstant hastighed selv med ændringer i prøvens viskositet
  • Digital hastighedsvisning
  • Trinløs justerbar hastighed
  • Gennemskubbede omrøreraksler
  • Overbelastningsbeskyttelse
  • Kortvarig overbelastningsdrift
  • Slankt kabinet
  • Støjsvag drift
  • Visning af fejlkode
Ordreinfo
IKA, EUROSTAR, 400, kontrol, overhead omrører
Certificeringer
IKA, EUROSTAR, 400, kontrol, overhead omrører
Overholdelse
IKA, EUROSTAR, 400, kontrol, overhead omrører
garanti
IKA, EUROSTAR, 400, kontrol, overhead omrører
IKA, EUROSTAR, 400, kontrol, overhead omrører
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 6 til 2000 rpm
Volumen 150 L
Spænding 100/230 V
Watt 226 w
Dimensioner (L x B x H) 245 x 114 x 325 mm
Frekvens 50/60 Hz
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C
Vægt (metrisk) 8.4 kg