Få mere at vide
IKA™ EUROSTAR 400 kontrol, overhead omrører
Artikelnummer. 15710728 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Hastighed:
0/6 til 2000 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighed Pakningsstørrelse
15710728 0/6 til 2000 rpm Hver
1 options
Artikelnummer. 15710728 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0004214100
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Kraftig omrører til højviskose væsker og intensiv blanding til store mængder.
  • Flersproget TFT-skærm
  • Programmerbare funktioner
  • Integreret temperaturmåling
  • Interval drift
  • Timer funktion
  • Justerbart sikkerhedskredsløb
  • Låst funktion
  • Trinløs justerbar hastighed
  • Gennemskubbede omrøreraksler
  • Overbelastningsbeskyttelse
  • Kortvarig overbelastningsdrift
  • Slankt kabinet
  • Støjsvag drift
  • Visning af fejlkode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 0/6 til 2000 rpm
Volumen 150 L
Vise TFT
Spænding 100/115/230 V
Watt 226 w
Dimensioner (L x B x H) 114 x 320 x 268 mm
Elektriske krav 230/115/100 V, 50/60 HZ, 226 W
Frekvens 50/60 Hz
Chuck størrelse 3 til 16 mm
Materiale Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer
Model- EUROSTAR 400 kontrol
Motortype Børsteløs DC
Moment 400 Ncm
Viskositet 100.000 mPas
Vægt (metrisk) 8.2 kg