Få mere at vide
IKA™ EUROSTAR 40 digital omrører
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13440567 Shop alle IKA produkter
Stiktype:
EU
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13440567
Brand: IKA™ 0004444000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Universal laboratorieomrører designet til enkle omrøringsopgaver for mængder op til 25 L (H2O ).
  • Sikkerhedskredsløb installeret sikrer automatisk afbrydelse i anti-stall eller overbelastningsforhold
  • Kontinuerlig sammenligning af akselhastighed til ønsket hastighed opretholdes, og variationer justeres automatisk
  • Garanterer en konstant hastighed selv med ændringer i prøvens viskositet
  • Digital hastighedsvisning
  • Trinløs justerbar hastighed
  • Gennemskubbede omrøreraksler
  • Overbelastningsbeskyttelse
  • Kortvarig overbelastningsdrift
  • Slankt kabinet
  • Støjsvag drift
  • Visning af fejlkode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 0/30 til 2000 rpm
Volumen 25 L
Vise Digital
Spænding 100/115/230 V
Dybde (metrisk) interiør 208 mm
Diameter (metrisk) aksel 11 mm
Højde (metrisk) 248 mm
Toppladediameter (metrisk) 16 mm
Bredde (metrisk) 86 mm
Frekvens 50/60 Hz
Stiktype EU
Certificeringer/compliance DIN EN 60529
Materiale Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer
Model- Eurostar 40 digital
Beskyttelsesklasse IP40
Moment 40 Ncm
Type Omrørere
Viskositet 30.000 mPas
Vægt (metrisk) 4.4 kg