Beskrivelse
- Maksimalt drejningsmoment på 60 Ncm ved lave hastigheder og lineær justering til 40 Ncm ved maksimal hastighed garanterer pålidelig og kraftfuld ydeevne til krævende laboratorieblandingsapplikationer.
- Den nye generation af EUROSTAR overliggende rørere kombinerer moderne design, brugervenlighed og pålidelig ydeevne samtidig med, at de kræver op til 23 % mindre plads sammenlignet med tidligere modeller, hvilket gør dem egnede til ethvert laboratorium.
- Innovativ måling af momenttendens viser prøvens viskositetstendens med en nøjagtighed på ±6 Ncm, vist direkte på skærmen for at give vigtig feedback under blandingsprocessen.
- Automatisk hastighedsjustering i området fra 30 til 2000 omdr./min sikrer konstante og pålidelige resultater, selv hvis mediets viskositet ændrer sig under drift.
- Den store LCD-skærm viser tydeligt alle parametre ved ét øjekast for nem og brugervenlig betjening.
- Hurtigudløserchuck gør det muligt at skifte blandeværktøj med én hånd uden behov for ekstra værktøjer.
- Låsenøglefunktionen forhindrer utilsigtede ændringer i indstillinger under drift for forbedret processikkerhed.
- Integrerede sikkerhedskredsløb giver automatisk slukning i tilfælde af blokering eller overbelastning for at beskytte både brugeren og udstyret.
- Beskyttelsesklasse IP 54 sikrer modstandsdygtighed over for sprøjt af vand og damp for pålidelig brug i krævende laboratoriemiljøer.
- Børsteløse motorer leverer holdbar, ren og stille drift med reduceret vedligeholdelsesbehov.
- USB og RS232-grænseflader understøtter bekvem forbindelse og integration af arbejdsgange.
- Kompatibel med labworldsoft™ laboratoriesoftware til integration i digitale arbejdsgange og procesdokumentation.
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 0 til 2000 rpm |
| Volumen | 40 L |
| Vise | LCD |
| Spænding | 240 V |
| Dimensioner (L x B x H) | 191 x 89 x 237 mm |
| Stiktype | EU |
| Certificeringer/compliance | Renrum ISO 7/8 Klassifikation |
| Chuck størrelse | 10 mm |
| Materiale | Alu-støbt belægning |
| Motortype | Børsteløs DC |
| Vis mere |