Få mere at vide
IKA™ EUROSTAR 200 digital omrører
Shop alle IKA produkter
Stiktype:
EU
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Justerer automatisk hastigheden gennem mikroprocessorstyret teknologi inden for hastighedsområdet
- Sikkerhedskredsløb installeret sikrer automatisk afbrydelse i anti-stall eller overbelastningsforhold
- Kontinuerlig sammenligning af akselhastighed til ønsket hastighed opretholdes, og variationer justeres automatisk
- Garanterer en konstant hastighed selv med ændringer i prøvens viskositet
- Digital hastighedsvisning
- Trinløs justerbar hastighed
- Gennemskubbede omrøreraksler
- Overbelastningsbeskyttelse
- Kortvarig overbelastningsdrift
- Slankt kabinet
- Støjsvag drift
- Visning af fejlkode
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 6 til 2000 rpm |
| Volumen | 100 L |
| Vise | 7 Segment LED |
| Spænding | 230 V |
| Watt | 130 w |
| Højde (metrisk) | 274 mm |
| Bredde (metrisk) | 91 mm |
| Elektriske krav | 230V, 50/60Hz, 130w |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Stiktype | EU |
| Vis mere |