Få mere at vide
IKA™ EUROSTAR 200 kontrol overhead omrører
Shop alle IKA produkter
Stiktype:
EU
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Designet med en aftagelig trådløs controller og en digital TFT-skærm
- Justerer automatisk hastigheden gennem mikroprocessorstyret teknologi inden for hastighedsområdet
- Omrøreren er udstyret med en RS 232 og en USB interface til at kontrollere og dokumentere alle parametre
- Et integreret momenttrenddisplay er tilvejebragt til måling af viskositetsændringer
- Sikkerhedskredsløb installeret sikrer automatisk afbrydelse i anti-stall eller overbelastningsforhold
- Kontinuerlig sammenligning af akselhastighed til ønsket hastighed opretholdes, og variationer justeres automatisk
- Garanterer en konstant hastighed selv med ændringer i prøvens viskositet
- Flersproget TFT-skærm
- Programmerbare funktioner
- Integreret temperaturmåling
- Interval drift
- Timer funktion
- Justerbart sikkerhedskredsløb
- Låst funktion
- Trinløs justerbar hastighed
- Gennemskubbede omrøreraksler
- Overbelastningsbeskyttelse
- Kortvarig overbelastningsdrift
- Slankt kabinet
- Støjsvag drift
- Visning af fejlkode
- H 67,60 temperaturføler og WH 11 WiCo holder medfølger
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 6 til 2000 rpm |
| Volumen | 100 L |
| Vise | TFT |
| Spænding | 230 V |
| Watt | 130 w |
| Højde (metrisk) | 297 mm |
| Bredde (metrisk) | 91 mm |
| Elektriske krav | 230V, 50/60Hz, 130w |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Stiktype | EU |
| Vis mere |