Få mere at vide
IKA™ EUROSTAR 20 højhastigheds digital omrører
Shop alle IKA produkter
Stiktype:
EU
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Sikkerhedskredsløb installeret sikrer automatisk afbrydelse i anti-stall eller overbelastningsforhold
- Kontinuerlig sammenligning af akselhastighed til ønsket hastighed opretholdes, og variationer justeres automatisk
- Garanterer en konstant hastighed selv med ændringer i prøvens viskositet
- Præcisionsskaftet er 280 mm langt og har en maksimal nedsænkningsdybde på 220 mm
- Digital hastighedsvisning
- Trinløs justerbar hastighed
- Keglesæde til præcisionsskaft
- Overbelastningsbeskyttelse
- Kortvarig overbelastningsdrift
- Slankt kabinet
- Støjsvag drift
- Visning af fejlkode
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 150 til 6000 rpm |
| Volumen | 20 L |
| Vise | 7 Segment LED |
| Spænding | 230 V |
| Watt | 176 w |
| Højde (metrisk) | 325 mm |
| Bredde (metrisk) | 86 mm |
| Elektriske krav | 230V, 50/60Hz, 176w |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Stiktype | EU |
| Vis mere |