Beskrivelse
- Maksimalt drejningsmoment på 40 Ncm ved lavere hastigheder fra 150 til 600 o/min og lineær justering til 20 Ncm ved maksimal hastighed fra 600 til 6000 o/min garanterer pålidelig og kraftfuld ydeevne til krævende laboratorieblandingsapplikationer.
- Den nye generation af EUROSTAR overhead-omrørere kombinerer moderne design, brugervenlighed og pålidelig ydeevne, samtidig med at de kræver op til 23 % mindre plads sammenlignet med tidligere modeller, hvilket gør dem ideelle til ethvert laboratoriemiljø.
- Innovativ måling af momenttendens viser prøvens viskositetstendens med en nøjagtighed på ±6 Ncm, vist direkte på skærmen for at give vigtig feedback under blandingsprocessen.
- Automatisk hastighedsjustering i området fra 150 til 6000 omdr./min. sikrer konstante og pålidelige resultater, selv hvis mediets viskositet ændrer sig under drift.
- Med leveringen følger R 6000 præcisionsrørskaftet med 280 mm længde og en maksimal nedsænkningsdybde på 220 mm for præcise og effektive omrøringsapplikationer.
- Brugervenlig stor LCD-skærm viser alle parametre på én gang, mens hurtigudløserchucken gør det muligt at skifte blandeværktøj med én hånd uden behov for ekstra værktøj.
- Låsenøglefunktionen forhindrer utilsigtede ændringer i indstillingerne og sikrer sikker og uafbrudt drift under eksperimenter.
- Integrerede sikkerhedskredsløb giver automatisk slukning i tilfælde af blokering eller overbelastning for forbedret laboratoriesikkerhed og udstyrsbeskyttelse.
- Beskyttelsesklasse IP 54 giver modstandsdygtighed over for sprøjt og damp, hvilket sikrer pålidelig brug under krævende laboratorieforhold.
- Børsteløse motorer giver holdbar, ren og stille drift for langtidsholdbar og vedligeholdelsesvenlig ydeevne.
- Indbyggede timer- og tællefunktioner understøtter tidsbegrænsede eksperimenter og forbedrer arbejdsgangseffektiviteten i laboratorieprocesser.
- USB og RS232-grænseflader muliggør nem forbindelse, mens kompatibilitet med labworldsoft™ laboratoriesoftware understøtter integration i digitale arbejdsgange og procesdokumentation.
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 150 til 6000 rpm |
| Volumen | 20 L |
| Vise | LCD |
| Spænding | 240 V |
| Dimensioner (L x B x H) | 191 x 89 x 306 mm |
| Stiktype | EU |
| Materiale | Alu-støbt belægning |
| Motortype | Børsteløs DC |
| Beskyttelsesklasse | IP 54 |
| Moment | 40 Ncm maks. |
| Vis mere |