Få mere at vide
IKA EUROSTAR 20 Højhastighedskontrol
Artikelnummer. 31910361 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Artikelnummer. Stiktype
31910361 EU
1 options
Artikelnummer. 31910361 Leverandør IKA Leverandørnr. 0020105161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26630.00 DKK
    24180.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 2449.40 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Højhastigheds laboratorierører og den rette løsning til simple blandingsopgaver op til 20 L (H2O) og viskositeter op til 50.000 mPas.
  • Maksimalt drejningsmoment på 40 Ncm ved lavere hastigheder fra 150 til 600 o/min og lineær justering til 20 Ncm ved maksimal hastighed fra 600 til 6000 o/min garanterer pålidelig og kraftfuld ydeevne til krævende laboratorieblandingsapplikationer.
  • Den nye generation af EUROSTAR overliggende rørere kombinerer moderne design, brugervenlighed og pålidelig ydeevne samtidig med, at de kræver op til 23 % mindre plads sammenlignet med tidligere modeller, hvilket gør dem egnede til ethvert laboratorium.
  • Integreret momentsensor giver højpræcisionsmomentovervågning med en nøjagtighed på ±1 Ncm og beregner samt viser viskositet i mPa'er direkte på skærmen for kontinuerlig procesfeedback.
  • Automatisk hastighedsjustering i området fra 150 til 6000 omdr./min. sikrer konstante og pålidelige resultater, selv hvis mediets viskositet ændrer sig under drift.
  • Med leveringen følger R 6000 præcisionsrørskaftet med 280 mm længde og en maksimal nedsænkningsdybde på 220 mm for præcise og effektive omrøringsapplikationer.
  • En stor TFT-skærm viser tydeligt alle parametre ved ét øjekast for bekvem og brugervenlig betjening.
  • Hurtigudløserchuck gør det muligt at skifte blandeværktøj med én hånd uden behov for ekstra værktøjer.
  • Låsenøglefunktionen forhindrer utilsigtede ændringer i indstillinger under drift for forbedret processikkerhed.
  • Integrerede sikkerhedskredsløb giver automatisk slukning i tilfælde af blokering eller overbelastning for at beskytte både brugeren og udstyret.
  • Beskyttelsesklasse IP 54 sikrer modstandsdygtighed over for sprøjt af vand og damp for pålidelig brug i krævende laboratoriemiljøer.
  • Børsteløse motorer leverer holdbar, ren og stille drift med reduceret vedligeholdelsesbehov.
  • Indbyggede timer- og tællerfunktioner understøtter tidsbegrænsede eksperimenter og forbedrer effektiviteten af arbejdsgange.
  • USB og RS232-grænseflader understøtter bekvem forbindelse og integration af arbejdsgange.
  • Kompatibel med labworldsoft™ laboratoriesoftware til integration i digitale arbejdsgange og procesdokumentation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 150 til 6000 rpm
Volumen 20 L
Vise Resistiv touchskærm
Spænding 240 V
Dimensioner (L x B x H) 191 x 89 x 306 mm
Stiktype EU
Materiale Alu-støbt belægning
Motortype Børsteløs DC
Beskyttelsesklasse IP 54
Moment 40 Ncm maks.
Type Overhead omrører
Viskositet 10.000 mPas
Vægt (metrisk) 5.2 kg