Få mere at vide
IKA™ EUROSTAR 100 omrørere
Shop alle IKA produkter
Model-:
EUROSTAR 100 Digital
EUROSTAR 100 kontrol
Dimensioner (L x B x H):
H x B x dia.: 248 x 86 x 208 mm
H x B x dia.: 267 x 86 x 230 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Udstyret med en RS 232 og en USB interface til at kontrollere og dokumentere alle parametre
- Integreret momenttrendvisning er tilvejebragt til måling af viskositetsændringer
- Sikkerhedskredsløb installeret sikrer automatisk afbrydelse i anti-stall eller overbelastningsforhold
- Kontinuerlig sammenligning af akselhastighed til ønsket hastighed opretholdes, og variationer justeres automatisk
- Garanterer konstant hastighed selv med ændringer i prøvens viskositet
- Flersproget TFT-skærm
- Programmerbare funktioner
- Integreret temperaturmåling
- Interval drift
- Omvendt funktion
- Timer funktion
- Justerbart sikkerhedskredsløb
- Låst funktion
- Trinløs justerbar hastighed
- Gennemskubbede omrøreraksler
- Overbelastningsbeskyttelse
- Kortvarig overbelastningsdrift
- Støjsvag drift
- Fejlkode Display
- H 67,60 temperaturføler og WH 11 WiCo holder medfølger
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 30 til 1300 rpm |
| Volumen | 100 L |
| Vise | TFT |
| Spænding | 230 V |
| Watt | 186 w |
| Dimensioner (L x B x H) | H x B x dia.: 267 x 86 x 230 mm |
| Højde (metrisk) | 267 mm |
| Bredde (metrisk) | 86 mm |
| Elektriske krav | 230V, 50/60Hz, 186w |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Vis mere |