Få mere at vide
IKA™ EUROSTAR 100 omrørere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13400577 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Model-:
EUROSTAR 100 Digital
EUROSTAR 100 kontrol
Dimensioner (L x B x H):
H x B x dia.: 248 x 86 x 208 mm
H x B x dia.: 267 x 86 x 230 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Dimensioner (L x B x H) unitSize
13400577 EUROSTAR 100 kontrol H x B x dia.: 267 x 86 x 230 mm Hver
13490567 EUROSTAR 100 Digital H x B x dia.: 248 x 86 x 208 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13400577 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0004028500
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne kraftfulde laboratorieblander til en række forskellige anvendelser. IKA™ EUROSTAR 100 Overhead Omrører justerer automatisk hastigheden gennem mikroprocessorstyret teknologi.
  • Udstyret med en RS 232 og en USB interface til at kontrollere og dokumentere alle parametre
  • Integreret momenttrendvisning er tilvejebragt til måling af viskositetsændringer
  • Sikkerhedskredsløb installeret sikrer automatisk afbrydelse i anti-stall eller overbelastningsforhold
  • Kontinuerlig sammenligning af akselhastighed til ønsket hastighed opretholdes, og variationer justeres automatisk
  • Garanterer konstant hastighed selv med ændringer i prøvens viskositet
  • Flersproget TFT-skærm
  • Programmerbare funktioner
  • Integreret temperaturmåling
  • Interval drift
  • Omvendt funktion
  • Timer funktion
  • Justerbart sikkerhedskredsløb
  • Låst funktion
  • Trinløs justerbar hastighed
  • Gennemskubbede omrøreraksler
  • Overbelastningsbeskyttelse
  • Kortvarig overbelastningsdrift
  • Støjsvag drift
  • Fejlkode Display
  • H 67,60 temperaturføler og WH 11 WiCo holder medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 30 til 1300 rpm
Volumen 100 L
Vise TFT
Spænding 230 V
Watt 186 w
Dimensioner (L x B x H) H x B x dia.: 267 x 86 x 230 mm
Højde (metrisk) 267 mm
Bredde (metrisk) 86 mm
Elektriske krav 230V, 50/60Hz, 186w
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer
Model- EUROSTAR 100 kontrol
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C
Moment 100 Ncm
Viskositet 70.000 mPas