Få mere at vide
IKA EUROSTAR 100 Kontrol
Artikelnummer. 31910336 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Artikelnummer. Stiktype
31910336 EU
1 options
Artikelnummer. 31910336 Leverandør IKA Leverandørnr. 0020105159
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22825.00 DKK
    20724.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 2100.75 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Universal laboratorierører og den rette løsning til avancerede blandingsopgaver op til 100 L (H2O) og viskositeter op til 70.000 mPas.
  • Maksimalt moment på 100 Ncm ved lave hastigheder og lineær justering til 60 Ncm ved maksimal hastighed garanterer pålidelig og kraftfuld ydeevne til avancerede laboratorieblandingsapplikationer.
  • Den nye generation af EUROSTAR overliggende rørere kombinerer moderne design, brugervenlighed og pålidelig ydeevne samtidig med, at de kræver op til 23 % mindre plads sammenlignet med tidligere modeller, hvilket gør dem egnede til ethvert laboratorium.
  • EUROSTAR-kontrolmodeller inkluderer avancerede funktioner som integreret temperaturmåling, reversibel rotationsretning (venstre/højre), intervaltilstand og en integreret vibrationssensor for øget procesfleksibilitet og kontrol.
  • Integreret momentsensor giver højpræcisionsmomentovervågning med en nøjagtighed på ±1 Ncm og beregner samt viser viskositet i mPa'er direkte på skærmen for kontinuerlig procesfeedback.
  • Automatisk hastighedsjustering i området fra 30 til 2000 omdr./min. sikrer konstante og pålidelige blandingsresultater, selv når mediets viskositet ændres.
  • En stor TFT-skærm viser tydeligt alle parametre ved ét øjekast for bekvem og brugervenlig betjening.
  • Hurtigudløserchuck gør det muligt at skifte blandeværktøj med én hånd uden behov for ekstra værktøjer.
  • Låsenøglefunktionen forhindrer utilsigtede ændringer i indstillinger under drift for forbedret processikkerhed.
  • Integrerede sikkerhedskredsløb giver automatisk slukning i tilfælde af blokering eller overbelastning for at beskytte både brugeren og udstyret.
  • Beskyttelsesklasse IP 54 sikrer modstandsdygtighed over for sprøjt af vand og damp for pålidelig brug i krævende laboratoriemiljøer.
  • Børsteløse motorer leverer holdbar, ren og stille drift med reduceret vedligeholdelsesbehov.
  • Programtilstande og grafvisning giver avancerede kontrolmuligheder og forbedrede overvågningsmuligheder.
  • Flere forbindelsesmuligheder, herunder USB RS232, Ethernet, trådløst og Wi-Fi understøtter automatisering og integration i moderne laboratoriearbejdsgange.
  • Kompatibel med labworldsoft™ laboratoriesoftware til digital workflow-integration og procesdokumentation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 0 til 2000 rpm
Volumen 100 L
Vise Resistiv touchskærm
Spænding 240 V
Dimensioner (L x B x H) 191 x 89 x 237 mm
Stiktype EU
Certificeringer/compliance Renrum ISO 7/8 Klassifikation
Chuck størrelse 10 mm
Materiale Alu-støbt belægning
Motortype Børsteløs DC
Beskyttelsesklasse IP 54
Moment 200 Ncm maks.
Type Overhead omrører
Viskositet 70000 mPas
Vægt (metrisk) 3.8 kg