Få mere at vide
Europium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15235926 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15235926 125 mL 125ml
1 options
Artikelnummer. 15235926 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. CLEU21BY
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade
CAS 7440-53-1
Molekylær formel Eu
MDL nummer MFCD00010992
InChI nøgle OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Eu]
IUPAC navn europium
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Molekylvægt (g/mol) 151.96
PubChem CID 23981
Mængde 125 mL
ChEBI CHEBI:32999
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1mg/L