Få mere at vide
Europium-standard: Eu @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17989289
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17989289 500 ml
17948069 50 ml
17907209 250 ml
17927369 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17989289 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPEUN500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Europium-standard: EU @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium
CAS 7440-53-1
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Europium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Eu
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Eu
InChI formel InChI=1S/Eu
SMIL [Eu]
IUPAC navn Europium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 151.964
Mængde 500 ml
Formel vægt 152,921 g/mol