Få mere at vide
Europium-standard: Eu @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Europium-standard: EU @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Europium |
| CAS | 7440-53-1 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Europium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | Eu |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Eu |
| InChI formel | InChI=1S/Eu |
| SMIL | [Eu] |
| Vis mere |