Få mere at vide
Europium Standard For ICP , 1000 μg/ml i 2 % HNO 3 , Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10466752 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10466752 125 mL 125ml
1 options
Artikelnummer. 10466752 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. PLEU22Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    587.00 DKK
    559.31 DKK / 125ml
    Spare 27.69 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Eu1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 1308-96-9, 7732-18-5, 7732-18-5
Analysecertifikat Assurance Certificate of Analysis rapporterer op til 39 elementer på ppb-niveau.
CAS min % 0.1, 2.0, 97.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 0.1, 2.0, 97.9
Molekylær formel Eu2O3
MDL nummer MFCD00010997
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
IUPAC navn dieuropium(3+)trioxidandiid
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Molekylvægt (g/mol) 351.93
PubChem CID 159371
Mængde 125 mL
Grad Forsikring
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Matrix Concentration 
2-5% HNO3 1000μg/mL 
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug