Få mere at vide
Europium løsning til ICP 10g/L HNO 3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12946294 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12946294 100 mL Flaske 100ml
12956294 250 mL Flaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12946294 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 218 100
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Emballage Flaske
Analyt- eller komponentnavne Eu
Koncentration 10±0.02 g/L
Type Mass Spectrometry Standard
Element Eu
Opløsningsmiddel eller Matrix Nitric Acid
Mængde 100 mL