Få mere at vide
Europium(III)trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491647
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15491647 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 15491647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040305.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52093-25-1 | C3EuF9O9S3 | 599.15 g/mol
Det er vandtolerant Lewis syre anvendt i Aldol-reaktionen af silylenolethere med aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(III) trifluoromethanesulfonate
CAS 52093-25-1
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Molekylær formel C3EuF9O9S3
Lineær formel Eu(OSO2CF3)3
MDL nummer MFCD00209587
Synonym europium trifluoromethanesulfonate, europium iii trifluoromethanesulfonate, europium iii triflate, europium triflate, eu otf 3, ksc268k4f, europium 3+ tritriflate, europium iii tris trifluoromethanesulfonate, europium 3+ ion tritrifluoromethanesulfonate
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
InChI nøgle TWNOVENTEPVGEJ-UHFFFAOYSA-K
SMIL [Eu+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn europium(3+);trifluormethansulfonat
Molekylvægt (g/mol) 599.15
PubChem CID 9960317
Formel vægt 599.15
Procent renhed 98%
Følsomhed Hygroscopic
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Europium(III) trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Europium(III) trifluoromethanesulfonate