Få mere at vide
Europium(III) trifluoroacetate hydrate, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7059454
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11475450
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044634.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel Eu(OOCCF3)3·xH2O
MDL nummer MFCD05663782
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium (III) trifluoroacetate hydrate
Fysisk form Crystalline
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metals basis)
FN nummer UN3288
Formel vægt 490.97 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%