Få mere at vide
Europium(III)thenoyltrifluoracetonat, trihydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904381 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11904381 5 g Glasflaske 5g
10311311 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11904381 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423190050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21392-96-1 | C24H12EuF9O6S3·3H2O | 869.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21392-96-1
Molekylær formel C24H12EuF9O6S3·3H2O
Molekylvægt (g/mol) 869.54
MDL nummer MFCD00150912
InChI nøgle LSMLVRQTTAIDBZ-BSWAEIBTSA-N
Synonym tris 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl-1,3-butanediono europium iii hydrate
PubChem CID 91873327
IUPAC navn erbium;(Z)-1,1,1-trifluor-4-hydroxy-4-thiophen-2-ylbut-3-en-2-on;hydrat
SMIL C1=CSC(=C1)C(=CC(=O)C(F)(F)F)O.C1=CSC(=C1)C(=CC(=O)C(F)(F)F)O.C1=CSC(=C1)C(=CC(=O)C(F)(F)F)O.O.[Er]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(III) thenoyltrifluoroacetonate, trihydrate
Navn note 95%
Smeltepunkt 142.0°C to 147.0°C
Farve Gul
Elementær analyse 94% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 869.54
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller