Få mere at vide
Europium(III) sulfate octahydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11386658
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386658 5 g 5g
11396658 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013210.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10031-55-7 | Eu2H16O20S3 | 736.216 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10031-55-7
Molekylær formel Eu2H16O20S3
Molekylvægt (g/mol) 736.216
MDL nummer MFCD00149704
InChI nøgle PGDXJFDXKJLVTJ-UHFFFAOYSA-H
Synonym europium iii sulfate octahydrate, 2eu.3so4.8h2o, europium sulfate, europium sulfate,, dieuropium 3+ octahydrate trisulfate, europium 3+ sulfate-water 2/3/8
PubChem CID 25021676
IUPAC navn europium(3+);trisulfat;octahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Eu+3].[Eu+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(III) sulfate octahydrate
Smeltepunkt 375°C (in -8H2O)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,3904
Formel vægt 736.23 (592.10 Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic