Få mere at vide
Europium(III)sulfatoctahydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049826
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11302668
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 029106.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10031-55-7 | Eu2H16O20S3 | 736.216 g/mol
Europium(III)sulfatoctahydrat bruges som fosforaktivator til farvekatodestrålerør og flydende krystalskærme. Det bruges i computerskærme og fjernsyn.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10031-55-7
Molekylær formel Eu2H16O20S3
Molekylvægt (g/mol) 736.216
MDL nummer MFCD00149704
InChI nøgle PGDXJFDXKJLVTJ-UHFFFAOYSA-H
Synonym europium iii sulfate octahydrate, 2eu.3so4.8h2o, europium sulfate, europium sulfate,, dieuropium 3+ octahydrate trisulfate, europium 3+ sulfate-water 2/3/8
PubChem CID 25021676
IUPAC navn europium(3+);trisulfat;octahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Eu+3].[Eu+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(III) sulfate octahydrate
Smeltepunkt 375°C (in -8H2O)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,3904
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 736.23 (592.10 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic