Få mere at vide
Europium(III) phosphate hydrate, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-7051790
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11364987
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041989.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14913-20-3 | EuO4P | 246.93 g/mol
Europium finder anvendelse i optisk belægning og tyndfilmpåføring.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14913-20-3
Molekylær formel EuO4P
Molekylvægt (g/mol) 246.93
MDL nummer MFCD05664261
InChI nøgle KJNZTHUWRRLWOA-UHFFFAOYSA-K
Synonym europium iii phosphate hydrate, europium 3+ hydrate phosphate, europium 3+ phosphate-water 1/1/1, europium 3+ ion hydrate phosphate
PubChem CID 16217374
SMIL [Eu+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(III) phosphate hydrate
Fysisk form Chunks and/or Powder
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel EuPO4·xH2O
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn europium(3+)phosphat
Formel vægt 246.93 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Følsomhed Hygroscopic