Få mere at vide
Europium(III) phosphate hydrate, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11364987
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364987 1 g 1g
11354987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041989.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14913-20-3 | EuO4P | 246.93 g/mol
Europium finder anvendelse i optisk belægning og tyndfilmpåføring.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14913-20-3
Molekylær formel EuO4P
Molekylvægt (g/mol) 246.93
MDL nummer MFCD05664261
InChI nøgle KJNZTHUWRRLWOA-UHFFFAOYSA-K
Synonym europium iii phosphate hydrate, europium 3+ hydrate phosphate, europium 3+ phosphate-water 1/1/1, europium 3+ ion hydrate phosphate
PubChem CID 16217374
SMIL [Eu+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(III) phosphate hydrate
Fysisk form Chunks and/or Powder
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel EuPO4·xH2O
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn europium(3+)phosphat
Formel vægt 246.93 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Følsomhed Hygroscopic