Få mere at vide
Europium(III)perchlorathexahydrat, 50% w/w i aq. opløsning, reagenskvalitet, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7051153
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11400301
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040572.NA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13537-22-9
Molekylær formel Cl3EuO12
Molekylvægt (g/mol) 450.30
MDL nummer MFCD00016076
InChI nøgle KDBBDPJZIDRZFY-UHFFFAOYSA-K
Synonym europium perchlorate, europium 3+ perchlorate, acmc-1aedp, europium iii perchlorate solution, trihyperchloric acid europium iii salt, europium iii perchlorate aqueous sol.
PubChem CID 11733073
IUPAC navn europium(3+);triperchlorat
SMIL [Eu+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(III) perchlorate hexahydrate
Fysisk form Væske
Mængde 2 g
FN nummer UN3211
Formel vægt 558.40 (450.32 Anhydrous)
Grad Reagens
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.