Få mere at vide
Europium(III)perchlorathexahydrat, 50% w/w i aq. opløsning, reagenskvalitet, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11410301
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410301 10 g 10g
11400301 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410301 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040572.NC
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13537-22-9
Molekylær formel Cl3EuO12
Molekylvægt (g/mol) 450.30
MDL nummer MFCD00016076
InChI nøgle KDBBDPJZIDRZFY-UHFFFAOYSA-K
Synonym europium perchlorate, europium 3+ perchlorate, acmc-1aedp, europium iii perchlorate solution, trihyperchloric acid europium iii salt, europium iii perchlorate aqueous sol.
PubChem CID 11733073
IUPAC navn europium(3+);triperchlorat
SMIL [Eu+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(III) perchlorate hexahydrate
Fysisk form Væske
Mængde 10 g
FN nummer UN3211
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 558.40 (450.32 Anhydrous)
Grad Reagens
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.