Få mere at vide
Europium(III) oxide, REacton™, nanopowder, 99.999% (REO)
Beskrivelse
Europium(III)oxid anvendes som middel til fremstilling af fluorescerende glas. Det kan bruges i anti-falskmøntneri-fosfor i eurosedler, rødt eller blåt fosfor i tv-apparater. Det viser en nyttig applikation som aktivator for yttriumbaserede phosphorstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Europium (III) oxide |
| Smeltepunkt | 2291°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,3904 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 351.92 |
| Procent renhed | 99.999% |
| Grad | Reacton |
| Vis mere |