Få mere at vide
Europium(III)oxid, REacton™, nanopulver, 99,999% (REO)
Artikelnummer. 11345118
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11345118 100 g 100g
11335118 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044052.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1308-96-9 | Eu2O3 | 351,93 g/mol
Europium(III)oxid anvendes som middel til fremstilling af fluorescerende glas. Det kan bruges i anti-falskmøntneri-fosfor i eurosedler, rødt eller blåt fosfor i tv-apparater. Det viser en nyttig applikation som aktivator for yttriumbaserede phosphorstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1308-96-9
Molekylær formel Eu2O3
Molekylvægt (g/mol) 351.93
MDL nummer MFCD00010997
InChI nøgle AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2-
PubChem CID 159371
IUPAC navn dieuropium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium (III) oxide
Smeltepunkt 2291 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,3904
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 351.92
Procent renhed 99.999%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroskopisk