Få mere at vide
Europium(III) oxide, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11361039
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11361039
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011299.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1308-96-9 | Eu2O3 | 351.93 g/mol
Europium(III)oxid anvendes som middel til fremstilling af fluorescerende glas. Det kan bruges i anti-falskmøntneri-fosfor i eurosedler og rødt eller blåt fosfor i tv-apparater. Det viser en nyttig applikation som aktivator for yttriumbaserede phosphorstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1308-96-9
Molekylær formel Eu2O3
Molekylvægt (g/mol) 351.93
MDL nummer MFCD00010997
InChI nøgle AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2-
PubChem CID 159371
SMIL [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(III) oxide
Smeltepunkt 2291°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.99% (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn dieuropium(3+)trioxidandiid
Formel vægt 351.92
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White powder or chunks