Få mere at vide
Europium(III)oxid, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301049
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301049 5 g 5g
11381039 25 g 25g
11391039 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11301049 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011300.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1308-96-9 | Eu2O3 | 351.93 g/mol
Europium(III)oxid anvendes som middel til fremstilling af fluorescerende glas. Det kan bruges i anti-falskmøntneri-fosfor i eurosedler og rødt eller blåt fosfor i tv-apparater. Det viser en nyttig applikation som aktivator for yttriumbaserede phosphorstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1308-96-9
Molekylær formel Eu2O3
Molekylvægt (g/mol) 351.93
MDL nummer MFCD00010997
InChI nøgle AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2-
PubChem CID 159371
IUPAC navn europium(3+);ilt(2-)
SMIL [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(III) oxide
Smeltepunkt 2291°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 351.92
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White powder or chunks
Tæthed 7.42g/cm3