Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Europium(III) oxide |
| Farve | Hvid til Pink |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 7.42 |
| Analyseprocentområde | 99.99% |
| Tæthed | 7.4200g/mL |
| Lineær formel | Eu2O3 |
| Merck Index | 10, 3854 |
| Vis mere |