Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Europium(III) oxide |
| Farve | Hvid til Pink |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% |
| Lineær formel | Eu2O3 |
| Merck Index | 10, 3854 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig |
| IUPAC navn | europium(3+);ilt(2-) |
| Formel vægt | 351.91 |
| Vis mere |