Få mere at vide
Europium(III) oxide, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050266
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11303448
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036352.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til vakuumaflejring
Europium(III)oxid anvendes til vakuumaflejring, lysstofrør og som aktivator for yttriumbaserede fosfor, fremstilling af lysstofglas, anti-falskningsfosfor i eurosedler. Og det er meget brugt som rød eller blå fosfor i fjernsynsapparater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1308-96-9
Molekylær formel Eu2O3
Molekylvægt (g/mol) 351.93
MDL nummer MFCD00010997
InChI nøgle AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2-
PubChem CID 159371
SMIL [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(III) oxide
Smeltepunkt 2291°C
Fysisk form Sintered Lump
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,3904
Opløselighedsinformation Soluble in acids. Insoluble in water.
IUPAC navn dieuropium(3+)trioxidandiid
Formel vægt 351.92
Procent renhed 99.9%
Følsomhed Hygroscopic