Få mere at vide
Europium(III)oxid, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303448
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11303448 2 g 2g
11393438 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303448 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036352.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Til vakuumaflejring
Europium(III)oxid anvendes til vakuumaflejring, lysstofrør og som aktivator for yttriumbaserede fosfor, fremstilling af lysstofglas, anti-falskningsfosfor i eurosedler. Og det er meget brugt som rød eller blå fosfor i fjernsynsapparater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1308-96-9
Molekylær formel Eu2O3
Molekylvægt (g/mol) 351.93
MDL nummer MFCD00010997
InChI nøgle AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2-
PubChem CID 159371
SMIL [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(III) oxide
Smeltepunkt 2291 °C
Fysisk form Sintered Lump
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,3904
Opløselighedsinformation Opløselig i syrer. Uopløselig i vand.
IUPAC navn dieuropium(3+)trioxidandiid
Formel vægt 351.92
Procent renhed 99.9%
Følsomhed Hygroskopisk