Få mere at vide
Europium(III) oxalate hydrate, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-7049586
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11367108
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 015288.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 152864-32-9 | C6Eu2O12 | 567.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 152864-32-9
Molekylær formel C6Eu2O12
Molekylvægt (g/mol) 567.98
MDL nummer MFCD00150143
InChI nøgle PVDYMOCCGHXJAK-UHFFFAOYSA-H
Synonym europium iii oxalate hydrate, c6eu2o12.h2o, ethanedioic acid europium salt hydrate, bis 4,5-dioxo-1,3-dioxa-2-europacyclopentan-2-yl oxalate hydrate
PubChem CID 71310234
IUPAC navn dieuropium(3+)trioxalat
SMIL [Eu+3].[Eu+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(III) oxalate hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel Eu2(C2O4)3·xH2O
FN nummer UN3288
Formel vægt 567.98 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Følsomhed Hygroscopic