Få mere at vide
Europium(III) oxalate hydrate, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11367108
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367108 2 g 2g
11377108 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11367108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 015288.04
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 152864-32-9 | C6Eu2O12 | 567.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 152864-32-9
Molekylær formel C6Eu2O12
Molekylvægt (g/mol) 567.98
MDL nummer MFCD00150143
InChI nøgle PVDYMOCCGHXJAK-UHFFFAOYSA-H
Synonym europium iii oxalate hydrate, c6eu2o12.h2o, ethanedioic acid europium salt hydrate, bis 4,5-dioxo-1,3-dioxa-2-europacyclopentan-2-yl oxalate hydrate
PubChem CID 71310234
IUPAC navn dieuropium(3+)trioxalat
SMIL [Eu+3].[Eu+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(III) oxalate hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel Eu2(C2O4)3·xH2O
FN nummer UN3288
Formel vægt 567.98 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Følsomhed Hygroscopic